Learn More
Oleandomycin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474858
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16474858 10 mg 10 Milligramm
16467607 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16474858 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY116010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Oleandomycin is a macrolide antibiotic structurally closely related to Erythromycin. Oleandomycin is similar to Erythromycin with antimicrobial activity.
Oleandomycin is a macrolide antibiotic structurally closely related to Erythromycin. Oleandomycin is similar to Erythromycin with antimicrobial activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleandomycin
Physikalische Form Powder
CAS 3922-90-5
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C35H61NO12
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (145.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](C)OC([C@H](C)[C@@H](O[C@]2([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O3)[C@@H](C)C[C@@]14CO4)=O
Molekulargewicht (g/mol) 687.86
Formelmasse 687.86
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research