Learn More
Oleic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472569
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16472569 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16472569 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1446
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Oleic acid (9-cis-Octadecenoic acid) is an abundant monounsaturated fatty acid. Oleic acid is a Na+/K+ ATPase activator.
Oleic acid (9-cis-Octadecenoic acid) is an abundant monounsaturated fatty acid. Oleic acid is a Na+/K+ ATPase activator.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleic acid
CAS 112-80-1
Farbe Colorless
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H34O2
Menge 1 mg
Synonym 9-cis-Octadecenoic acid 9Z-Octadecenoic acid
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 100 mg/mL (354.03 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (221.27 mM)
SMILES CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 282.46
Formelmasse 282.46
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death