Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oleoyl-L-alpha-Lysophosphatidsäure Natriumsalz
Artikelnummer. p-7070108
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15408359 5 mg 5 Milligramm
15418359 25 mg 25 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15408359
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66836.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22556-62-3 | C21H40NaO7P, C21H40NaO7P | 458.51 g/mol
It is an endogenous agonist for LPA1 and LPA2 receptors. LPA does not induce angiogenesis, but has effects on endothelial cell physiology that are similar to those of sphingosine 1-phosphate. Induces cell migration of cancer and non-cancer cells. LPA has also been described to potentiate acetylchloine receptor currents by G-protein-mediated activation of Ca2+-dependent/independent protein kinase C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22556-62-3
Summenformel C21H40NaO7P
Synonym 1-O-9Z-Octadecenoyl-sn-glyceryl-3-phosphorsäure-natriumsalz; Lysophosphatidsäure
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weiß bis cremefarben
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Formelmasse 458,5
Empfindlichkeit Luft- und lichtempfindlich, hygroskopisch
Löslichkeit Löslich in Wasser bis zu 5 mg/ml mit Schallexposition
Produkttyp Oleoyl-L-alpha-Lysophosphatidsäure Natriumsalz
Form Wachsartiger Feststoff oder Pulver
InChI-Schlüssel XGRLSUFHELJJAB-UHFFFAOYNA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(O)COP(O)([O-])=O
IUPAC-Name sodium 3-(hydrogen phosphonatooxy)-2-hydroxypropyl octadec-9-enoate
Molekulargewicht (g/mol) 458.51