Learn More
Oligomycin A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439637
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Artikelnummer. Menge
16439637 5 mg
16401629 1 mg
2 options
Artikelnummer. 16439637
Marke: Medchem Express HY16589
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Oligomycin A (MCH 32), created by Streptomyces, acts as a mitochondrial F0F1-ATPase inhibitor, with a Ki of 1 μM; Oligomycin A shows anti-fungal activity.
Oligomycin A (MCH 32), created by Streptomyces, acts as a mitochondrial F0F1-ATPase inhibitor, with a Ki of 1 μM
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oligomycin A
Physikalische Form Powder
CAS 579-13-5
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C45H74O11
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym MCH 32
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (126.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(/C=C/[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)C([C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1C)=O)O[C@@]([C@@H]2C)([H])[C@H](C)[C@@]3(CC[C@H](C)[C@H](C[C@H](O)C)O3)O[C@@]2([H])CC[C@@H](CC)/C=C/C=C/C[C@@H](C)[C@H](O)[C@@](C)(O)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 791.06
Formelmasse 791.06
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research