Learn More
Olivenöl, rein, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical O/0250/17
Weitere Details : CAS : 8001-25-0 Netto-Gewicht : 2.50000kg
Menge | 2.5L |
---|
Chemische Identifikatoren
8001-25-0 | |
131764 |
Spezifikation
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
0°C | |
8001-25-0 | |
Viskose Flüssigkeit/Flüssigkeit |
Gelb | |
2.5L | |
131764 |