missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Olsalazine Disodium, MedChemExpress

Artikelnummer. 16470798
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16470798 5 g 5 Gramm
16408388 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16470798 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0174

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Olsalazine Disodium is an anti-inflammatory drug used in the treatment of Inflammatory Bowel Disease and Ulcerative Colitis.

Olsalazine Disodium is an anti-inflammatory drug used in the treatment of Inflammatory Bowel Disease and Ulcerative Colitis.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Olsalazine Disodium
CAS 6054-98-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H8N2Na2O6
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (144.43 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (57.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])C1=C(O)C=CC(/N=N/C2=CC(C(O[Na])=O)=C(O)C=C2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 346.2
Formelmasse 346.2
Reinheit (%) 99.36%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.