Learn More
Omadacycline hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
Omadacycline hydrochloride acts through the inhibition of bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit. Omadacycline hydrochloride possesses broad-spectrum antibacterial activity against aerobic and anaerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria, as well as atypical bacteria. Omadacycline hydrochloride can be used for the research of acute bacterial skin and skin-structure infections, community-acquired pneumonia, and urinary tract infections.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Omadacycline hydrochloride |
| CAS | 1196800-39-1 |
| Farbe | Dark Brown |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C29H40N4O7.HCl |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | PTK0796 hydrochloride Amadacycline hydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 105 mg/mL (177.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (84.30 mM) |
| SMILES | O=C(C1=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@@](C[C@@]2([H])C(C(C3=C(O)C(CNCC(C)(C)C)=CC(N(C)C)=C3C2)=O)=C4O)([H])[C@@]4(O)C1=O)N.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 593.11 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.