Learn More
Omadacycline tosylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486218
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 16486218
Marke: Medchem Express HY14865B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Omadacycline (PTK 0796) tosylate, a first-in-class orally active aminomethylcycline antibacterial, is a member of the tetracycline class of antibiotics.
Omadacycline tosylate acts through the inhibition of bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit. Omadacycline tosylate possesses broad-spectrum antibacterial activity against aerobic and anaerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria, as well as atypical bacteria. Omadacycline tosylate can be used for the research of acute bacterial skin and skin-structure infections, community-acquired pneumonia, and urinary tract infections.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Omadacycline tosylate
CAS 1075240-43-5
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C36H48N4O10S
Menge 10 mg
Synonym PTK 0796 tosylateAmadacycline tosylate
Löslichkeitsinformationen H2O : 12.5 mg/mL (17.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@@](C[C@@]2([H])C(C(C3=C(O)C(CNCC(C)(C)C)=CC(N(C)C)=C3C2)=O)=C4O)([H])[C@@]4(O)C1=O)N.OS(=O)(C5=CC=C(C)C=C5)=O
Molekulargewicht (g/mol) 728.85
Formelmasse 728.85
Reinheit (%) 99.37%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.