missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Omberacetam, MedChemExpress

Artikelnummer. 16413576
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16413576

Marke: Medchem Express HY17456

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Omberacetam (GVS-111) is a medication promoted and prescribed in Russia and neighbouring countries as a nootropic.

Omberacetam (GVS-111) is a medication promoted and prescribed in Russia and neighbouring countries as a nootropic.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Omberacetam
CAS 157115-85-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H22N2O4
Menge 25 mg
Synonym GVS-111 SGS-111
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (314.10 mM)
SMILES O=C(OCC)CNC([C@H]1N(C(CC2=CC=CC=C2)=O)CCC1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 318.37
Formelmasse 318.37
Reinheit (%) 99.74%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt