Learn More
Nitritex™ Omega Nerva™ Extralange Nitrilhandschuhe, weiß
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Beschreibung
- Die zusätzliche Länge (400 mm/16 Zoll) bietet Schutz für den gesamten Unterarm
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Texturierte Oberfläche für besseren Halt
- Puderfrei, latexfrei
- Leicht zugängliche Verpackung in Handschuhspender-Box mit 100 Stück
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Handschuhnorm EN 420:2003 und EN 374 (Abschnitte 1, 2 und 3:2003). |
Klassifikation | Klasse I, medizinisch und PSA-Kat. 3 |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Oberflächenbehandlung außen | Mit Muster |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Untersuchungshandschuhe |