Learn More
Omeprazole metabolite Omeprazole sulfone, MedChemExpress
Beschreibung
Omeprazole sulfone is a metabolite of Omeprazole, which is a proton pump inhibitor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Omeprazole metabolite Omeprazole sulfone |
| CAS | 88546-55-8 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H19N3O4S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Omeprazole sulfone Omeprazole sulphone |
| SMILES | CC(C(OC)=C(C)C=N1)=C1CS(C2=NC3=CC=C(OC)C=C3N2)(=O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 361.42 |
| Formelmasse | 361.42 |
| Mehr anzeigen |