Learn More
B Braun™ Ominifix™ Solo Einweg-Irrigationsspritze
Aus Polypropylen. Omnifix™ Solo Einwegspritze mit hochtransparentem Zylinder und kontrastreicher schwarzer Graduierung bietet eine gute Lesbarkeit. Der Kolbenstopfen verfügt über einen doppelten Dichtungsring für langsames Ansaugen und Spritzen.
Marke: B Braun™ 4616308F
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.07000kg
Beschreibung
- Hochtransparenter Spritzenkörper
- Kontrastreiche schwarze Graduierung
- Permanente Markierung für optimale Ablesbarkeit
- Rückstoppschalter des sicheren Kolbens
- Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtring für langsames Ansaugen und Einspritzen, gemäß ISO 10993 bzw. DIN EN 30993 Qualifiziert nach ISO 7886 – olypropylen PQ Latex-frei VES-frei
Spezifikation
EN ISO 7886-1: | |
Luer-Anschluss, exzentrisch | |
Je 1 | |
Steril |
Polypropylene | |
Ja | |
30 ml |