Learn More
Diba Omnifit™ Adapters for T-Series Solvent Waste Caps
Artikelnummer. 12923511
Encompass_Preferred
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,16 cm
0,32 cm
0,64 cm
Höhe (metrisch):
0,51 cm
Länge (metrisch):
2,79 cm
4,57 cm
Unbekannt
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 12923511
Marke: Diba 009BA16
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Use adapters to connect to different tubing sizes or to plug your port.
Zum Anpassen der Lösungsmittelabfallbehälter-Kappe an die richtigen Schläuche
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Diba Omnifit™ Abfallbehälter-Kappen
Material Polypropylen
Länge (metrisch) 2,79 cm
Menge 5/Pckg.
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 2,03 cm
Breite (metrisch) 2,03 cm
Einwegprodukt Reusable
Höhe (metrisch) 0,51 cm
Produkttyp Adapter mit Stecknippelverbindung für 0,06 in. ID Schläuche mit 0,06 Zoll Innendurchmesser
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit Flaschenverschlüssen der “T”-Serie
Durchmesser (metrisch) 0,16 cm
Autoklavierbar Not Autoclavable
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.