Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Microbore Chromatographiesäulen
Artikelnummer. 15815254
Encompass_Preferred
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15815254
Marke: Diba 006BCC0302FF
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beinhaltet
Fertig montierte Säule aus Glasröhrchen und zwei fest montierten Endstücken, vormontiert mit 2 μm SS-Fritten.
Optimiert für wässrige Systeme und kompatibel mit Lösungsmitteln, die in gängigen Flüssigchromatographie-Anwendungen wie der Proteinreinigung verwendet werden
  • Wirtschaftliche, nicht einstellbare Säulen für Niederdruck- oder Schwerkraftzufuhr
  • 3 mm Durchmesser und zahlreiche Längen
  • Kompatibel mit einer Vielzahl an Medien in losem Format
Nicht beständig gegen Aceton, Ketone, chlorierte Kohlenwasserstoffe, aliphatische Ester, Phenol, >10 % NaOH, >10 % HCl, >5 % Essigsäure oder starke Mineralsäure.
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Typ Chromatography Column
Porengröße 25 μm
Länge (metrisch) 25 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.