Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Microbore Chromatographiesäulen
Beschreibung
Beinhaltet
Fertig montierte Säule aus Glasröhrchen und zwei fest montierten Endstücken, vormontiert mit 2 μm SS-Fritten.
- Wirtschaftliche, nicht einstellbare Säulen für Niederdruck- oder Schwerkraftzufuhr
- 3 mm Durchmesser und zahlreiche Längen
- Kompatibel mit einer Vielzahl an Medien in losem Format
Nicht beständig gegen Aceton, Ketone, chlorierte Kohlenwasserstoffe, aliphatische Ester, Phenol, >10 % NaOH, >10 % HCl, >5 % Essigsäure oder starke Mineralsäure.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Typ | Chromatography Column |
| Porengröße | 2 μm |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.