Learn More
Diba OMNIFIT™ Flaschenabfallkappen-Gewinde
Click to view available options
Format:
Vier Luer-Anschlüsse
Beschreibung
- Ohne Anschlussstücke oder Luer-Anschlussstücke mit Außengewinde verwenden, um verschiedene Schlauchgrößen anzuschließen
- Anti-Twist-Design
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | 38–430 (GL38) |
| Auskleidungsmaterial | PTFE |
| Vorsterilisiert | Nein |
| Produkttyp | Deckelgewinde |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abfallentsorgung |
| Format | Vier Luer-Anschlüsse |
| Höhe (metrisch) | 2,54 cm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.