Learn More
Diba Ersatzendstücke für Diba™ Omnifit™ -Chromatographiesäule Befestigt
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
Die Endstücke bilden die Primärdichtung zu Glas-Mikrobore-Säulen.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Endstück |
| Modell | Feste Länge |
| Höhe (metrisch) | 0,51 cm |
| Länge (metrisch) | 3,81 cm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,11 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säulen |
| Menge | 4/Pckg. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.