Learn More
OMNIFIT™ Verbindungsstücke mit Ventil
Artikelnummer. p-322722
Click to view available options
Typ:
2-Wege-Ventil
3-Wege-Ventil
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15955261
Marke: Diba Industries 2193913
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
2-Wege,3-Wege-Inbus-, 3-Wege-Einfachschlüssel (T) und Groß-auf-Klein-Universalanschluss mit Ventilen
  • Sofortiger Röhrchenanschluss
  • Chemisch inertes Gehäuse komplett aus PTFE
  • 50,0 psi Nenndruck
  • Manueller Betrieb des Auf/Zu-Ventils
2- und 3-Wege-Verbindungsstücke mit Ventilen
  • Mit Viton™ O-Ringen, 1/16 in(1,5 mm)-PTFE-Konen, Polypropylenkappen mit Innengewinde für 1/4 in-28-UNF-Anschlüsse
  • PTFE-Konus mit Flachboden für 1/4 in-28-UNF-Anschlüsse für eine auslaufsichere Verbindung
  • 1,5 mm Bohrungsgröße
  • Für Schläuche mit 0,5 bis 4,0 mm AD
  • OF001101 mit Inline-Rückschlagventil
  • OF001102 mit einzelnen Rückschlagventilen für jede der drei Leitungen
  • OF001109 mit Umschaltventil für die Verbindung einer der Leitungen mit einer der beiden anderen Leitungen
Groß-auf-Klein-Universalanschluss mit Ventil
  • Das große Ende hat eine Viton-Dichtung; das kleine Ende wird mit einem großen und zwei kleinen Viton O-Ringen geliefert
  • Kappe am schmalen Ende mit Innengewinde für 1/4 in-28-UNF-Anschlüsse
  • Für Schläuche mit 1,0 bis 11,0 mm AD
  • 1,5 mm Bohrungsende
Bestellinformation
Andere Kombinationen von Ventilverbindungen, einschließlich weiterer Kanäle, sind auf Anfrage erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific™ Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Auslösung Manual
Modus Single Mode
Probenvolumen (metrisch) 32 μl
Bohrungsgröße (angloamerikanisch) 0,05 in.
Verschlusstyp Omnifit Kappe
Bohrungsgröße (metrisch) 0,15 cm
Enthält Mit Viton O-Ringen, 0,062 in(1,5 mm)-PTFE-Konen, Polypropylenkappen mit Innengewinde für 0,25 in-28-UNF-Anschlüsse
Material PTFE
Betriebsdruck 50 psi
Anschlussart 0,25 in -28
Typ 2-Wege-Ventil
No. of Ports 2 Ports
Statormaterial PTFE/CTFE