Learn More
Diba Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei einstellbaren Endstücken
Artikelnummer. p-7138466
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Innendurchmesser (metrisch):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Säulenkapazität:
0.1 bis 0.7 ml
0.2 bis 5.5 ml
0.2 bis 9.4 ml
0.4 bis 12.4 ml
0.4 bis 21.2 ml
1.2 bis 34.4 ml
1.2 bis 58.9 ml
10.6 bis 38.9 ml
103.1 bis 181.6 ml
11 bis 23.6 ml
120.2 bis 440.7 ml
134.7 bis 288.6 ml
152.2 bis 230.7 ml
16.5 bis 29.1 ml
2.3 bis 115.5 ml
202.0 bis 356.0 ml
24.3 bis 36.9 ml
24.7 bis 53.0 ml
280.4 bis 600.9 ml
29.5 bis 108.0 ml
37.1 bis 65.4 ml
4.7 bis 17.3 ml
4.8 bis 10.3 ml
420.6 bis 741.1 ml
54.8 bis 83.1 ml
57.7 bis 211.7 ml
620.9 bis 941.4 ml
68.7 bis 147.3 ml
7.2 bis 12.7 ml
Packungsgröße:
1 Stück
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Säulenkapazität unitSize
15825324 50 mm 6,6 mm 0.1 bis 0.7 ml 1 Stück
15845334 330 mm 6,6 mm 4.8 bis 10.3 ml 1 Stück
15875334 400 mm 6,6 mm 7.2 bis 12.7 ml 1 Stück
15805344 100 mm 10 mm 0.2 bis 5.5 ml 1 Stück
15835344 150 mm 10 mm 0.2 bis 9.4 ml 1 Stück
15865344 250 mm 10 mm 4.7 bis 17.3 ml 1 Stück
15895344 330 mm 10 mm 11 bis 23.6 ml 1 Stück
15825354 400 mm 10 mm 16.5 bis 29.1 ml 1 Stück
15855354 500 mm 10 mm 24.3 bis 36.9 ml 1 Stück
15885354 100 mm 15 mm 0.4 bis 12.4 ml 1 Stück
15815364 150 mm 15 mm 0.4 bis 21.2 ml 1 Stück
15845364 250 mm 15 mm 10.6 bis 38.9 ml 1 Stück
15875364 330 mm 15 mm 24.7 bis 53.0 ml 1 Stück
15805374 400 mm 15 mm 37.1 bis 65.4 ml 1 Stück
15835374 500 mm 15 mm 54.8 bis 83.1 ml 1 Stück
15865374 100 mm 25 mm 1.2 bis 34.4 ml 1 Stück
15895374 150 mm 25 mm 1.2 bis 58.9 ml 1 Stück
15825384 250 mm 25 mm 29.5 bis 108.0 ml 1 Stück
15855384 330 mm 25 mm 68.7 bis 147.3 ml 1 Stück
15885384 400 mm 25 mm 103.1 bis 181.6 ml 1 Stück
15815394 500 mm 25 mm 152.2 bis 230.7 ml 1 Stück
15845394 150 mm 35 mm 2.3 bis 115.5 ml 1 Stück
15875394 250 mm 35 mm 57.7 bis 211.7 ml 1 Stück
15805404 330 mm 35 mm 134.7 bis 288.6 ml 1 Stück
15835404 400 mm 35 mm 202.0 bis 356.0 ml 1 Stück
15865404 250 mm 50 mm 120.2 bis 440.7 ml 1 Stück
15895404 330 mm 50 mm 280.4 bis 600.9 ml 1 Stück
15825414 400 mm 50 mm 420.6 bis 741.1 ml 1 Stück
15855414 500 mm 50 mm 620.9 bis 941.4 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Artikelnummer. 15825324 Lieferant Diba Lieferanten-Nr. 006EZ0605AA
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beinhaltet
Zwei (0.5 m und 2 m) 1/16 Zoll PTFE-Schlaucheinheiten mit einem 1/4-28 UNF-PP-Anschluss an einem Ende, einem Fritten-Kit (enthält zwei mit je 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem konischen Click-N-Seal® 10-32 PEEK-Anschlussstück.
Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei verstellbaren Endstück sind ergonomisch gestaltete Endstücke, die eine einfache und schnelle Höheneinstellung ermöglichen
  • PEEK™-Säulengewinde bieten eine hervorragende Haltbarkeit
  • Präzise Borosilikatglassäulen sorgen für chemische Resistenz, Sichtbarkeit und Leistung
  • Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
  • Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 40 °C
Innendurchmesser (metrisch) 6,6 mm
Typ Flüssigchromatographie (LC)
Max. Druck 900 psi
Porengröße 10 μm und 30 μm
Säulenkapazität 0.1 bis 0.7 ml
Länge (metrisch) 50 mm
Material Borosilikatglas, PTFE, PE, FKM/FPM
Max. Temperatur 40 °C
Enthält Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF PP-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10-32 konischen PEEK-Anschluss.