Learn More
Diba Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei festen Endstücken
Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei festen Endstücken verfügen über PEEK™-Säulengewinde, die eine hervorragende Haltbarkeit bieten
Marke:  Diba 006EZ-06-40-FF
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.57000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15895334
  • 281.78 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Zwei (0.5 m und 2 m) 1/16 Zoll PTFE-Schlaucheinheiten mit einem 1/4-28 UNF-PP-Anschluss an einem Ende, einem Fritten-Kit (enthält zwei mit je 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem konischen Click-N-Seal® 10-32 PEEK-Anschlussstück.
Beschreibung
Beschreibung
  • Präzise Borosilikatglassäulen sorgen für chemische Resistenz, Sichtbarkeit und Leistung
  • Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
  • Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Spezifikation
Spezifikation
Flüssigchromatographie (LC)
4 bis 40 °C
900 psi
12.7 ml
Borosilikatglas, PTFE, PE, FKM/FPM
Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF PP-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10-32 konischen PEEK-Anschluss.
6,6 mm
Omnifit™ EZ Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 6.6 x 400 mm; je 1
10 μm und 30 μm
400 mm
40 °C