Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit einem festen und einem verstellbaren Endstück
Beschreibung
Beinhaltet
Zwei (0.5 m und 2 m) 1/16 Zoll PTFE-Schlaucheinheiten mit einem 1/4-28 UNF-ETFE-Anschluss an einem Ende, einem Fritten-Kit (enthält zwei mit je 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem konischen Click-N-Seal® 10-32 PEEK-Anschlussstück.
PEEK™-Säulengewinde bieten eine hervorragende Haltbarkeit
Das ergonomisch gestaltete, verstellbare Endstück ermöglicht eine schnelle und einfache Höheneinstellung
Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich (metrisch) | 4 bis 40 °C |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6,6 mm |
| Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
| Max. Druck | 900 psi |
| Porengröße | 10 und 30 μm |
| Säulenkapazität | 1.4 bis 4.1 ml |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Material | Borosilikatglas, PTFE, Chemraz™ |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Enthält | Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF ETFE-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10 – 32 konischen PEEK-Anschluss. |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.