Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit einem festen und einem verstellbaren Endstück
Artikelnummer. 15885484
Encompass_Preferred
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Innendurchmesser (metrisch):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Säulenkapazität:
0.1 bis 0.7 ml
0.1 bis 2.4 ml
0.2 bis 5.5 ml
0.4 bis 12.4 ml
1.2 bis 34.4 ml
1.4 bis 4.1 ml
108.0 bis 147.3 ml
11.0 bis 17.3 ml
134.7 bis 211.7 ml
142.4 bis 181.6 ml
17.3 bis 23.6 ml
19.6 bis 58.9 ml
191.4 bis 230.7 ml
211.7 bis 288.6 ml
22.8 bis 29.1 ml
24.7 bis 38.9 ml
279.0 bis 356.0 ml
280.4 bis 440.7 ml
3.1 bis 9.4 ml
30.6 bis 36.9 ml
38.5 bis 115.5 ml
38.9 bis 53.0 ml
4.8 bis 7.5 ml
440.7 bis 600.9 ml
51.2 bis 65.4 ml
580.9 bis 741.1 ml
68.7 bis 108.0 ml
68.9 bis 83.1 ml
7.1 bis 21.2 ml
7.5 bis 10.3 ml
781.2 bis 941.4 ml
9.9 bis 12.7 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15885484
Marke: Diba 006EZS2550AF
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beinhaltet
Zwei (0.5 m und 2 m) 1/16 Zoll PTFE-Schlaucheinheiten mit einem 1/4-28 UNF-ETFE-Anschluss an einem Ende, einem Fritten-Kit (enthält zwei mit je 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem konischen Click-N-Seal® 10-32 PEEK-Anschlussstück.
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit einem festen und einem verstellbaren Endstück verfügen über mit PTFE, Borosilikatglas und Chemraz™ benetzte Materialien für eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit
  • PEEK™-Säulengewinde bieten eine hervorragende Haltbarkeit
  • Das ergonomisch gestaltete, verstellbare Endstück ermöglicht eine schnelle und einfache Höheneinstellung
  • Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
  • Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 40 °C
Innendurchmesser (metrisch) 25 mm
Typ Flüssigchromatographie (LC)
Max. Druck 150 psi
Porengröße 10 und 30 μm
Säulenkapazität 191.4 bis 230.7 ml
Länge (metrisch) 500 mm
Material Borosilikatglas, PTFE, Chemraz™
Max. Temperatur 40 °C
Enthält Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF ETFE-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10 – 32 konischen PEEK-Anschluss.
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.