Learn More
Diba Omnifit™ Fritten für EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen
Omnifit™ Fritten für EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen bieten eine Reihe von Porositäten für Ihre Medien und Chemie
Marke: Diba 006FR-50-50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
Spezifikation
50 mm | |
Flüssigchromatographie (LC) | |
50 μm |
Chromatographiesäulenfritte, 50 mm Durchmesser, 50 μm, PTFE; 20/Packung | |
Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen | |
PTFE |