Learn More
Diba Omnifit™ Fritten für EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen
Artikelnummer. 15845534
Encompass_Preferred
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Material:
PTFE
Polyethylen
Porengröße:
5 μm
10 μm
20 μm
25 μm
30 μm
50 μm
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 15845534
Marke: Diba 006FR2520
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Omnifit™ Fritten für EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen bieten eine Reihe von Porositäten für Ihre Medien und Chemie
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen
Innendurchmesser (metrisch) 25 mm
Typ Flüssigchromatographie (LC)
Porengröße 20 μm
Länge (metrisch) 25 mm
Material PTFE
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.