Learn More
Diba Omnifit™ Fritten für EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Material:
PTFE
Polyethylen
Porengröße:
5 μm
10 μm
20 μm
25 μm
30 μm
50 μm
Packungsgröße:
20 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
| Porengröße | 50 μm |
| Länge (metrisch) | 25 mm |
| Material | PTFE |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.