Learn More
Diba Omnifit™ Fritten für EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen
Artikelnummer. 15885524
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Material:
PTFE
Polyethylen
Porengröße:
5 μm
10 μm
20 μm
25 μm
30 μm
50 μm
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Material Porengröße unitSize
15885524 15 mm PTFE 20 μm 20 Stück
15845514 6,6 mm PTFE 5 μm 20 Stück
15855514 6,6 mm PTFE 10 μm 20 Stück
15865514 6,6 mm PTFE 20 μm 20 Stück
15875514 6,6 mm Polyethylen 25 μm 20 Stück
15885514 6,6 mm PTFE 30 μm 20 Stück
15895514 6,6 mm PTFE 50 μm 20 Stück
15805524 10 mm PTFE 5 μm 20 Stück
15815524 10 mm PTFE 10 μm 20 Stück
15825524 10 mm PTFE 20 μm 20 Stück
15835524 10 mm Polyethylen 25 μm 20 Stück
15845524 10 mm PTFE 30 μm 20 Stück
15855524 10 mm PTFE 50 μm 20 Stück
15805534 15 mm PTFE 30 μm 20 Stück
15815534 15 mm PTFE 50 μm 20 Stück
15825534 25 mm PTFE 5 μm 20 Stück
15835534 25 mm PTFE 10 μm 20 Stück
15845534 25 mm PTFE 20 μm 20 Stück
15855534 25 mm Polyethylen 25 μm 20 Stück
15865534 25 mm PTFE 30 μm 20 Stück
15875534 25 mm PTFE 50 μm 20 Stück
15805544 35 mm PTFE 20 μm 20 Stück
15825544 35 mm PTFE 30 μm 20 Stück
15835544 35 mm PTFE 50 μm 20 Stück
15865544 50 mm PTFE 20 μm 20 Stück
15885544 50 mm PTFE 30 μm 20 Stück
15895544 50 mm PTFE 50 μm 20 Stück
27 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 15885524
missing translation for 'mfr': Diba 006FR1520
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Omnifit™ Fritten für EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen bieten eine Reihe von Porositäten für Ihre Medien und Chemie
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ und SolventPlus™ Säulen
Innendurchmesser (metrisch) 15 mm
Typ Flüssigchromatographie (LC)
Porengröße 20 μm
Länge (metrisch) 15 mm
Material PTFE