Learn More
Diba Omnifit™ O-Ringe für Chromatographiesäulen
Artikelnummer. p-7138464
Encompass_Preferred
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Material:
FFKM
FKM
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15835564
Marke: Diba 006OR03V
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Treffen Sie Ihre Auswahl aus FKM oder FFKM (Chemraz™) Omnifit™ O-Ringen für Chromatographiesäulen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Omnifit™ HiT Chromatographiesäulen
Menge 6 Pk.
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Typ Flüssigchromatographie (LC)
Länge (metrisch) 3 mm
Material FKM
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.