Learn More
Diba Omnifit™ Verpackungshülsen für EZ und EZ SolventPlus™ Säulen
Artikelnummer. 15855274
Encompass_Preferred
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15855274
Marke: Diba 006EPS25
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Omnifit™ Verpackungshülsen für EZ- und EZ SolventPlus™-Säulen, um zwei Säulen zum Befüllen und Verpacken zu verbinden
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Omnifit™ EZ und EZ SolventPlus™ Säulen
Innendurchmesser (metrisch) 25 mm
Typ Flüssigchromatographie (LC)
Länge (metrisch) 4 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.