Learn More
Diba Omnifit™ Flaschenverschlüsse der Q-Serie
Artikelnummer. 12996291
Encompass_Preferred
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
40 mm
54 mm
Enthält:
Drei Anschlüsse
Drei Ventilanschlüsse mit PCTFE-Rotor
Vier Anschlüsse
Zwei Anschlüsse
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12996291
Marke: Diba 00932Q3V
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
Einsatz von OF9VF-Rückschlagventil und Filterbaugruppe, um das Entweichen schädlicher Dämpfe und das Eindringen von Verunreinigungen in die Flasche zu verhindern.
Einfach zu bedienende Ein-/Aus-Ventile bieten eine einfache Möglichkeit, Schläuche anzuschließen
  • 1/4 Zoll 28 Anschlüsse mit Edelstahl-Gewindeeinsatz für wiederholtes Anschließen/Trennen
  • Mit den integrierten Ventilen lässt sich der Flüssigkeitsfluss in die Flasche und aus ihr heraus leicht steuern
  • Jede Flüssigkeitsleitung kann unabhängig ein- oder ausgeschaltet werden
  • Das Verdrehschutz-Design gewährleistet, dass die Schläuche durch das Entfernen der Kappe nicht knicken
  • Mit Polypropylen-Schraubverschluss, chemisch inertes robustes PTFE-Gehäuse, 1/8 AD Passend für Leitungs-ID von × 0.06 Zoll
Bestellinformation
Die Flaschenverschlüsse der Serie Q mit Ventilanschlüssen enthalten PCTFE-Rotoren, um eine manuelle Abschaltung zu ermöglichen.
Spezifikation
Farbe Blue, White
Enthält Drei Ventilanschlüsse mit PCTFE-Rotor
Höhe (metrisch) mit Verschluss 51.5 mm
Material PCTFE
Anzahl pro Packung 1 Ea.
Sterilität Non-sterile
Gewindegröße (metrisch) GL 32
Einwegprodukt Reusable
Produkttyp Solvent Waste Cap
Zur Verwendung mit (Geräte) Lösungsmittelflasche der Q-Serie
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Autoklavierbar Not Autoclavable
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.