Learn More
Diba Omnifit™ Ersatzendstücke für EZ-Säulen
Artikelnummer. 15895264
Encompass_Preferred
Click to view available options
Endverkappt/mit Endgruppen:
Befestigt
Verstellbar
Innendurchmesser (metrisch):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15895264
Marke: Diba 006EFE25
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Treffen Sie Ihre Auswahl aus festen oder einstellbaren Omnifit™ Ersatzendstücken für EZ-Säulen
Spezifikation
Endverkappt/mit Endgruppen Befestigt
Zur Verwendung mit (Geräte) Omnifit™ EZ-Säulen
Innendurchmesser (metrisch) 25 mm
Typ Flüssigchromatographie (LC)
Länge (metrisch) 4 cm
Material PTFE
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.