Learn More
Diba Omnifit™ Ersatzendstücke für EZ SolventPlus™ Säulen
Click to view available options
Endverkappt/mit Endgruppen:
Befestigt
Verstellbar
Innendurchmesser (metrisch):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Endverkappt/mit Endgruppen | Befestigt |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Omnifit™ EZ SolventPlus™ Säulen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
| Länge (metrisch) | 9 cm |
| Material | PTFE |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.