Learn More
Diba Omnifit™ Ersatzglasröhrchen für EZ und EZ SolventPlus™ Säulen
Kombinieren Sie Ihre Omnifit™ Ersatzglasröhrchen für EZ und EZ SolventPlus™ Säulenlängen, und nutzen Sie Ihre vorhandenen Endstücke für ultimative Flexibilität
Marke: Diba 006ERG-25-50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.68000kg
Beschreibung
Verwenden Sie eine Leitung mit unterschiedlicher Länge für Ihre vorhandenen Endstücke, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.Spezifikation
25 mm | |
Flüssigchromatographie (LC) | |
500 mm |
Omnifit™ EZ-Ersatzglas, 25 x 500 mm; je 1 | |
Omnifit™ EZ und EZ SolventPlus™ Säulen | |
Glas |