Learn More
Diba Omnifit™ Ersatzglasröhrchen für EZ und EZ SolventPlus™ Säulen
Artikelnummer. 15875304
Encompass_Preferred
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15875304
Marke: Diba 006ERG5033
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Kombinieren Sie Ihre Omnifit™ Ersatzglasröhrchen für EZ und EZ SolventPlus™ Säulenlängen, und nutzen Sie Ihre vorhandenen Endstücke für ultimative Flexibilität
Verwenden Sie eine Leitung mit unterschiedlicher Länge für Ihre vorhandenen Endstücke, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Omnifit™ EZ und EZ SolventPlus™ Säulen
Innendurchmesser (metrisch) 50 mm
Typ Flüssigchromatographie (LC)
Länge (metrisch) 330 mm
Material Glas
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.