Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- LC-Säulen für niedrigen bis mittleren Druck
- Diba Omnifit™ Ersatzglasröhrchen für EZ und EZ SolventPlus™ Säulen
Diba Omnifit™ Ersatzglasröhrchen für EZ und EZ SolventPlus™ Säulen
Artikelnummer. p-7138471
| Artikelnummer. | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15885274 | 6,6 mm | 50 mm | 1 Stück |
| 15895274 | 6,6 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 15805284 | 6,6 mm | 150 mm | 1 Stück |
| 15815284 | 6,6 mm | 250 mm | 1 Stück |
| 15825284 | 6,6 mm | 330 mm | 1 Stück |
| 15835284 | 6,6 mm | 400 mm | 1 Stück |
| 15845284 | 10 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 15855284 | 10 mm | 150 mm | 1 Stück |
| 15865284 | 10 mm | 250 mm | 1 Stück |
| 15875284 | 10 mm | 330 mm | 1 Stück |
| 15885284 | 10 mm | 400 mm | 1 Stück |
| 15895284 | 10 mm | 500 mm | 1 Stück |
| 15805294 | 15 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 15815294 | 15 mm | 150 mm | 1 Stück |
| 15825294 | 15 mm | 250 mm | 1 Stück |
| 15835294 | 15 mm | 330 mm | 1 Stück |
| 15845294 | 15 mm | 400 mm | 1 Stück |
| 15855294 | 15 mm | 500 mm | 1 Stück |
| 15865294 | 25 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 15875294 | 25 mm | 150 mm | 1 Stück |
| 15885294 | 25 mm | 250 mm | 1 Stück |
| 15895294 | 25 mm | 330 mm | 1 Stück |
| 15805304 | 25 mm | 400 mm | 1 Stück |
| 15815304 | 25 mm | 500 mm | 1 Stück |
| 15825304 | 35 mm | 150 mm | 1 Stück |
| 15835304 | 35 mm | 250 mm | 1 Stück |
| 15845304 | 35 mm | 330 mm | 1 Stück |
| 15855304 | 35 mm | 400 mm | 1 Stück |
| 15865304 | 50 mm | 250 mm | 1 Stück |
| 15875304 | 50 mm | 330 mm | 1 Stück |
| 15885304 | 50 mm | 400 mm | 1 Stück |
| 15895304 | 50 mm | 500 mm | 1 Stück |
Artikelnummer. 15885274
Marke: Diba 006ERG0605
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Omnifit™ EZ und EZ SolventPlus™ Säulen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6,6 mm |
| Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Material | Glas |