Learn More
Diba Omnifit™ Flaschenverschlüsse der T-Serie
Artikelnummer. 13101324
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 32
GL 45
Enthält:
Drei Anschlüsse
Integriertes Rückschlagventil und Einlassfilter, vier Anschlüsse
Integriertes Rückschlagventil und Einlassfilter, zwei Anschlüsse
Vier Anschlüsse
Zwei Anschlüsse
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) Enthält unitSize
13101324 GL 45 Vier Anschlüsse 1 Stück
12966301 GL 45 Zwei Anschlüsse 1 Stück
13111324 GL 45 Integriertes Rückschlagventil und Einlassfilter, vier Anschlüsse -
13181314 GL 32 Zwei Anschlüsse -
12986301 GL 45 Drei Anschlüsse -
13191314 GL 45 Integriertes Rückschlagventil und Einlassfilter, zwei Anschlüsse 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 13101324
Marke: Diba 00945T4
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die anwenderfreundlichen und vielseitigen Kappen sind ohne Anschlüsse nutzbar
Easy to use and versatile range of caps requires no fittings
  • Mit Luer-Anschluss, mitten durch den Schlauch
  • Drücken Sie einfach Hartwandschläuche mit 1/8 Zoll Außendurchmesser durch die Anschlüsse
  • Verwenden Sie für Hartwandschläuche mit 1/16 Zoll Außendurchmesser den mit der Kappe mitgelieferten OF9LA-Adapter
  • Verwenden Sie Adapter der OF9BA-Serie für Weichwandschläuche
  • Das Design zur Verhinderung von Verdrehungen verhindert ein Abknicken des Schlauchs beim Entfernen der Kappe
  • Jeder Anschluss kann auch mit Luer-Steckern verwendet werden
  • Mit Polypropylen-Schraubverschluss und chemisch inertem, festem PTFE-Gehäuse
Nicht für die Verwendung unter Druck mit Luer-Produktanschlüssen empfohlen, da kein Luer-Lock verwendet wird.
Bestellinformation
Erhältlich mit Luer-Anschluss oder Luer-Anschluss mit Fluorkohlenstoffrückschlagventil und PTFE-Einlassfilter mit 10 μm Porosität, mit dem Luft in die Flasche strömen kann, während gleichzeitig Partikelkontamination verhindert und das Austreten schädlicher Dämpfe vermieden werden.
Spezifikation
Farbe Blue, White
Enthält Vier Anschlüsse
Material PTFE
Anzahl pro Karton 1 Kartons
Sterilität Non-sterile
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Einwegprodukt Reusable
Höhe (metrisch) 29.8 mm
Produkttyp Solvent Waste Cap
Zur Verwendung mit (Geräte) Lösungsmittelflasche der T-Serie
Durchmesser (metrisch) 54 mm
Autoklavierbar Not Autoclavable