Learn More
Diba Omnifit™ Flaschenverschlüsse der T-Serie
Artikelnummer. p-3187251
Encompass_Preferred
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 32
GL 45
Enthält:
Drei Anschlüsse
Integriertes Rückschlagventil und Einlassfilter, vier Anschlüsse
Integriertes Rückschlagventil und Einlassfilter, zwei Anschlüsse
Vier Anschlüsse
Zwei Anschlüsse
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12966301
Marke: Diba 00945T2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die anwenderfreundlichen und vielseitigen Kappen sind ohne Anschlüsse nutzbar
Easy to use and versatile range of caps requires no fittings
  • Mit Luer-Anschluss, mitten durch den Schlauch
  • Drücken Sie einfach Hartwandschläuche mit 1/8 Zoll Außendurchmesser durch die Anschlüsse
  • Verwenden Sie für Hartwandschläuche mit 1/16 Zoll Außendurchmesser den mit der Kappe mitgelieferten OF9LA-Adapter
  • Verwenden Sie Adapter der OF9BA-Serie für Weichwandschläuche
  • Das Design zur Verhinderung von Verdrehungen verhindert ein Abknicken des Schlauchs beim Entfernen der Kappe
  • Jeder Anschluss kann auch mit Luer-Steckern verwendet werden
  • Mit Polypropylen-Schraubverschluss und chemisch inertem, festem PTFE-Gehäuse
Nicht für die Verwendung unter Druck mit Luer-Produktanschlüssen empfohlen, da kein Luer-Lock verwendet wird.
Bestellinformation
Erhältlich mit Luer-Anschluss oder Luer-Anschluss mit Fluorkohlenstoffrückschlagventil und PTFE-Einlassfilter mit 10 μm Porosität, mit dem Luft in die Flasche strömen kann, während gleichzeitig Partikelkontamination verhindert und das Austreten schädlicher Dämpfe vermieden werden.
Spezifikation
Farbe Blue, White
Enthält Zwei Anschlüsse
Material PTFE
Anzahl pro Karton 1 Kartons
Sterilität Non-sterile
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Einwegprodukt Reusable
Höhe (metrisch) 29.8 mm
Produkttyp Solvent Waste Cap
Zur Verwendung mit (Geräte) Lösungsmittelflasche der T-Serie
Durchmesser (metrisch) 54 mm
Autoklavierbar Not Autoclavable
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.