missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ONC212, MedChemExpress

Artikelnummer. 16425316
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16425316

Marke: Medchem Express HY111343

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress ONC212, a fluorinated-ONC201 analogue, is a promising anti-cancer agent and also a selective agonist of GPR132. ONC212 also induces apoptosis.

ONC212, a fluorinated-ONC201 analogue, is a promising anti-cancer agent and also a selective agonist of GPR132. ONC212 also induces apoptosis.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material ONC212
Physikalische Form Solid
CAS 1807861-48-8
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H23F3N4O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (113.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)C3=NCCN3C4=C1CN(CC5=CC=CC=C5)CC4
Molekulargewicht (g/mol) 440.46
Formelmasse 440.46
Reinheit (%) 99.84%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt