missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ondansetron hydrochloride dihydrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16440758
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16440758 5 g 5 Gramm
16498046 100 mg -
16472029 1 g -
16404207 50 mg -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16440758

Marke: Medchem Express HYB0002A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Ondansetron hydrochloride dihydrate (GR 38032 hydrochloride dihydrate; SN 307 hydrochloride dihydrate) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used mainly as anantiemetic (to treat nausea and vomiting), often following chemotherapy.

Ondansetron hydrochloride dihydrate (GR 38032 hydrochloride dihydrate

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ondansetron hydrochloride dihydrate
CAS 103639-04-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H24ClN3O3
Menge 5 g
Synonym GR 38032 hydrochloride dihydrateSN 307 hydrochloride dihydrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (273.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (45.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(CN2C=CN=C2C)CCC(N3C)=C1C4=C3C=CC=C4.[H]Cl.O.O
Molekulargewicht (g/mol) 365.85
Formelmasse 365.85
Reinheit (%) 98.48%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.