Learn More
Ondansetron hydrochloride dihydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472029
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 16472029
Marke: Medchem Express HYB0002A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Ondansetron hydrochloride dihydrate (GR 38032 hydrochloride dihydrate; SN 307 hydrochloride dihydrate) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used mainly as anantiemetic (to treat nausea and vomiting), often following chemotherapy.
Ondansetron hydrochloride dihydrate (GR 38032 hydrochloride dihydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ondansetron hydrochloride dihydrate
CAS 103639-04-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H24ClN3O3
Menge 1 g
Synonym GR 38032 hydrochloride dihydrateSN 307 hydrochloride dihydrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (273.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (45.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(CN2C=CN=C2C)CCC(N3C)=C1C4=C3C=CC=C4.[H]Cl.O.O
Molekulargewicht (g/mol) 365.85
Formelmasse 365.85
Reinheit (%) 98.48%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.