Learn More
Ondansetron hydrochloride dihydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200096227
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16498046 100 mg -
16472029 1 g -
16440758 5 g 5 Gramm
16404207 50 mg -
4 options
Artikelnummer. 16498046
Marke: Medchem Express HYB0002A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ondansetron hydrochloride dihydrate (GR 38032 hydrochloride dihydrate; SN 307 hydrochloride dihydrate) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used mainly as anantiemetic (to treat nausea and vomiting), often following chemotherapy.
Ondansetron hydrochloride dihydrate (GR 38032 hydrochloride dihydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ondansetron hydrochloride dihydrate
CAS 103639-04-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H24ClN3O3
Menge 100 mg
Synonym GR 38032 hydrochloride dihydrateSN 307 hydrochloride dihydrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (273.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (45.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(CN2C=CN=C2C)CCC(N3C)=C1C4=C3C=CC=C4.[H]Cl.O.O
Molekulargewicht (g/mol) 365.85
Formelmasse 365.85
Reinheit (%) 98.48%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation