Learn More
Hamilton™ Eine Nabe, montiert mit einer 24 in.-Schlauchleitung (22 Gauge)
PTFE-Schläuche bieten eine hohe chemische Beständigkeit, niedrige und hohe Temperaturbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, geringe Reibung sowie elektrische und thermische Dämmung.
Marke: Hamilton™ 88986
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Datenblatt
Anschlussmaterial | CTFE |
---|---|
Schlauchmaterial | PTFE |
Gauge | 22 Gauge |
Länge | 24 inches |
Verkaufsmenge | 1 x |
Anschlusstyp | 1/4 in.-28 |
Anzahl der Verbindungsstücke | 1 |
Spezifikation
Eine Nabe, montiert mit einer 24 in.-Schlauchleitung | |
22 G | |
24 in. | |
PTFE |