missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Eine Nabe mit kundenspezifischer Schlauchlänge (24 Gauge) montiert
PTFE-Schläuche bieten eine hohe chemische Beständigkeit, niedrige und hohe Temperaturbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, geringe Reibung sowie elektrische und thermische Dämmung.
Marke: Hamilton™ 90674
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Datenblatt
Anschlussmaterial | CTFE |
---|---|
Schlauchmaterial | PTFE |
Gauge | 24 Gauge |
Länge | Benutzerdefinierte Länge |
Verkaufsmenge | 1 x |
Anschlusstyp | Luer, weiblich |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Spezifikation
Luer, weiblich | |
24 G | |
Benutzerdefinierte Länge | |
PTFE |