Learn More
Melford ONPG
Artikelnummer. 30018612
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 30018612
Marke: Melford N8100025.0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Colorimetric and spectrophotometric substrate for detection of β-D-Galactosidase.
Colorimetric and spectrophotometric substrate for detection of β-D-Galactosidase.
Spezifikation
Menge 25 g