Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type II Medical Masks with Earloops
Pleated medical mask with anti-fog nose clip can be used during transport of contagious patients.
Marke: Kolmi Hopen™ M14321-30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.70500kg
Beschreibung
- Medien mit hoher Filtrationsleistung (Polypropylen)
- Zwei breite und bequeme Gummibänder
- Sehr weiche Polypropylen-Kanten
- Die anatomische Faltung begrenzt die Exposition vom Gesicht
- Integrierter Antibeschlagnasenclip
- Glasfaserfreier Filter
- Hergestellt in ISO 8 Reinraum (Partikel- und mikrobiologische Kontrolle)
Spezifikation
Grün | |
Polypropylen | |
CE, (EU) 2017.745, EN 14683:2019, AC:2019 | |
Medizinisch |
Ohrschlaufen | |
Vergrößert | |
Ja | |
60 Packungen |