Learn More
Kolmi Hopen™ Medizinische Maske OP-R™ Typ II mit ≥99 % Filtereffizienz
Diese spritzwassergeschützte medizinische Maske ist zum Schutz vor biologischen Flüssigkeiten im Gesundheitswesen konzipiert.
Marke: Kolmi Hopen™ M85100-BK
5.70 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.18000kg
Beschreibung
- Schützt die Umwelt vor Tröpfchen, die vom Träger abgegeben werden
- Wirksam gegen Bakterien, Partikel und Viren
- Origami-Falten und Smile-Schweißen für besseren Komfort und perfekte Passform
- Für medizinisches Fachpersonal und Patienten zur Verhinderung der Ausbreitung von Infektionen
Spezifikation
Schwarz | |
Polypropylen | |
Vergrößert | |
Ja | |
Ja |
Ohrschlaufen | |
175 x 90 mm | |
(EU) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 | |
≥ 99 % | |
40 Packungen |