Learn More
Masterflex™ Viton Pumpenschlauch mit zwei Stopfen, schwarz, lichtundurchlässig
183.00 € - 186.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schläuche mit 2 Stoppern |
---|---|
Material | Viton |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -13 °C |
Verpackungsmenge | 12/Packung |
Resistenzeigenschaften | Säuren, organische Lösungsmittel |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11784959
|
Masterflex™
97628-30 |
1,14 mm | 0,017 bis 38 ml/min |
183.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15334903
|
Masterflex™
97628-38 |
1,65 mm | 0,035 bis 71 ml/min |
186.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Schläuche mit 2 Stoppern | |
-13 °C | |
Säuren, organische Lösungsmittel | |
-13 °C° bis +204 °C° |
Viton | |
12/Packung | |
Opaque schwarz |