Learn More
Ophthazinsulfat, TRC
Artikelnummer. 30136179
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
100 mg
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136179 5 g 5 Gramm
30138163 2.5 mg 2.50 Milligramm
30008386 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136179 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO6692005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7327-87-9
Summenformel C8 H10 N6 . H2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 288.28
Synonym Phthalazine, 1,4-dihydrazinyl-, sulfate (1:1), 1,4-Phthalazinedione, 2,3-dihydro-, dihydrazone, sulfate (1:1) (9CI), Phthalazine, 1,4-dihydrazino-, sulfate (1:1) (8CI), 1,4-Dihydrazinophthalazine sulfate, Depressan, Dihydralazine sulfate, Dihydrazinophthalazine sulfate, Dihyzin
IUPAC-Name (Z)-[(4Z)-4-Hydrazinyliden-2,3-Dihydrophthalazin-1-Yliden]Hydrazin; Schwefelsäure
SMILES N\N=C\1/NN\C(=N/N)\c2ccccc12.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydralazine Sulfate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N6.H2O4S/c9-11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12-10)14-13-7;1-5(2,3)4/h1-4H,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14);(H2,1,2,3,4)
Formelmasse 288.0641