Learn More
Merck Optex™ GS MCE Filtermembran
Marke: Merck SPGS0250P
2200.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
0,22 μm | |
Steril | |
1000/Packung |