Learn More
Thermo Scientific™ Optical Heat Seal, for Piko PCR plates
Description
Bei Verwendung mit einem Piko Thermocycler oder PikoReal Echtzeit-PCR-System können Probenvolumina von nur 5 µl mit minimalem Verdampfungsverlust verwendet werden. Diese optischen Folien sind im ¼-Format für Piko PCR-Platten erhältlich.
Merkmale der Thermo Scientific Piko PCR/qPCR-Folienversiegelung
• Optische Klarheit mit minimaler Auto-Fluoreszenz für Echtzeit-PCR-Anwendungen
• Dichter Verschluss für Probenvolumina von nur 5 µl
• Kryokompatibles Haftmittel – effektiv bis –80 °C
Ähnliche Produkte
Optischer Klebefilm, für Piko PCR-Platten
Merkmale der Thermo Scientific Piko PCR/qPCR-Folienversiegelung
• Optische Klarheit mit minimaler Auto-Fluoreszenz für Echtzeit-PCR-Anwendungen
• Dichter Verschluss für Probenvolumina von nur 5 µl
• Kryokompatibles Haftmittel – effektiv bis –80 °C
Ähnliche Produkte
Optischer Klebefilm, für Piko PCR-Platten
Spécification
Spécification
| Farbe | Optisch |
| Menge | 100 sheets |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Piko Thermocycler, PikoReal Echtzeit-PCR-System |
| Produkttyp | Folie, Dichtung oder Applikator |
| Produktlinie | Piko |
| Haftmittel | Optische Heißversiegelung |
| Temperaturbereich (metrisch) | -80 °C |
| Plate Compatibility | Piko-Platte |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?