Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Macherey-Nagel™ Optima™ 5 GC-Hochleistungskapillarsäule
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 GC-Hochleistungskapillarsäule
Artikelnummer. 10104851 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10104851 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10621302 | 10 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10236561 | 10 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 10 Stück |
| 10746702 | 10 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10337971 | 10 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10206231 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10775932 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10630732 | 10 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10266371 | 25 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10650342 | 25 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10092901 | 25 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10144991 | 25 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10620352 | 25 m | 0,2 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10286421 | 25 m | 0,2 mm | 0,2 μm | - |
| 10155091 | 25 m | 0,2 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10786142 | 25 m | 0,2 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10690912 | 25 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10194791 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10631302 | 25 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10105091 | 25 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10649961 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10609001 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10378591 | 30 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10777082 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | - |
| 10699571 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | - |
| 10378301 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10546681 | 30 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10461472 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10062991 | 50 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10739752 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10165131 | 50 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10536511 | 50 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10715962 | 50 m | 0,2 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10194941 | 50 m | 0,2 mm | 0,2 μm | 1 Stück |
| 10144801 | 50 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10063051 | 50 m | 0,2 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10206851 | 50 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
| 10266611 | 50 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10690722 | 60 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10460892 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10556681 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10216851 | 60 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 Stück |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10104851
Marca: Macherey-Nagel™ 726807.60
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Typ | Hochleistungs-GC-Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ 5 |
| USP-Typ | Gehäuse G27 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
| Temperaturbereich | 340 °C |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 60 m |
| Menge | Je 1 |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?